Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af systemvedligeholdelse vises specialpriser samt produkttilgængelighed ikke fra kl. 01.00 lørdag til kl. 00:30 mandag. Bestilte ordrer behandles, når vedligeholdelsen er afsluttet.
Tricyclohexylphosphin 18% in toluene
Leverandør: TCI EUROPE
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
TCIAT1165-25MLEA 616 DKK InStock
TCIAT1165-500ML TCIAT1165-25ML
Tricyclohexylphosphin 18% in toluene
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
Molekylvægt: 280,43 g/mol
Kogepunkt: 132 to 134 °C (0,02 torr)
Smeltepunkt: 78 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: -20°C
MDL Number: MFCD00003853
CAS-nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal