Isosorbide ≥75% i vandigopløsning
Leverandør: U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
USPH1352008EA 2440 DKK
USPH1352008
Isosorbide ≥75% i vandigopløsning
Isosorbide
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekylvægt: 146,14
MDL Number: MFCD00064827
CAS-nummer: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
UN nummer: 0000