Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
14634.03EA
412
DKK
14634.03
14634.09
14634.PG
14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Smeltepunkt:
10,7 °C Massefylde: 6,359 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144388 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |