Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44240.18EA 6180 DKK
44240.18 44240.03 44240.09
Indium gallium alloy (60:40 w%) ≥99.99% (metals basis)
Indium gallium alloy (60:40 w%)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144387
EINECS: 231-163-8
UN nummer: 0000