Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12478.03EA 478 DKK
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Smeltepunkt: 15,7 °C
Massefylde: 6,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144387
CAS-nummer: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III