Chlordane
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11200000EA 572 DKK
EHERC11200000
Chlordane
Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 57-74-9
EINECS: 200-349-0
UN nummer: 2996
ADR: 6.1,III