Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23654.0BEA
2420
DKK
B23654.0B
B23654.18
B23654.30
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molekylvægt: 206,24 Kogepunkt: 272…275 °C Massefylde: 1,044 Flammepunkt: 134 °C (273 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022338 CAS-nummer: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |