3-Methyl-1,3-pentadiene cis- and trans-mixture ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAM0314-5MLEA 2060 DKK
TCIAM0314-5ML
3-Methyl-1,3-pentadiene cis- and trans-mixture ≥99.0% (by GC)
3-Methyl-1,3-pentadiene
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 77°C
Flammepunkt: -28°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009277
CAS-nummer: 4549-74-0
UN nummer: 2461
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/18/28973718.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)