Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
44481.14EA 1200 DKK
44481.14
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) iodide
Formel: H₁₈I₂N₆Ni
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058808
CAS-nummer: 13859-68-2