Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10511.01EA 680 DKK
10511.01 10511.03 10511.06
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Formel: H₁₈Cl₃N₆Ru
Molekylvægt: 309,61 g/mol
MDL Number: MFCD00011478
CAS-nummer: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: ,