Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO363342500EA 453 DKK
ACRO363342500 ACRO363340010 ACRO363340050
Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formel: H₁₈Cl₃N₆Ru
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011478
CAS-nummer: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %