Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23886.03EA 1530 DKK
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formel: H₁₈Cl₂N₆Ru
Smeltepunkt: >300 °C
MDL Number: MFCD00011477
CAS-nummer: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2
UN nummer: 0000