Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27784.03EA 3080 DKK
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formel: C₁₈H₂₆Ni
Molekylvægt: 301,092 g/mol
Smeltepunkt: 107…112 °C
MDL Number: MFCD01862460
CAS-nummer: 79019-60-6