Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af systemvedligeholdelse vises specialpriser samt produkttilgængelighed ikke fra kl. 01.00 lørdag til kl. 00:30 mandag. Bestilte ordrer behandles, når vedligeholdelsen er afsluttet.
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Leverandør: TCI EUROPE
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
TCIAM0042-25GEA 353 DKK InStock
TCIAM0042-25G TCIAM0042-500G
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Formel: C₁₀H₁₄MnO₄·2H₂O
CAS-nummer: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal