Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
42463.06EA 1270 DKK
42463.06 42463.03 42463.14
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Formel: C₂₀H₂₈O₈Hf
Smeltepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044997
CAS-nummer: 17475-67-1