Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25284.03EA 407 DKK
B25284.03 B25284.14 B25284.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formel: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Molekylvægt: 477,64 g/mol (anhy)
Kogepunkt: 220 °C
Smeltepunkt: ∼ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151019
CAS-nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1