Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14505.03EA 402 DKK
14505.03 14505.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formel: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Molekylvægt: 477,64 g/mol (anhy)
Kogepunkt: 220 °C (dec.)
Smeltepunkt: ∼ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151019
CAS-nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
UN nummer: 0000