Lead(II) acetylacetonate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
89858.18EA 6670 DKK
89858.18 89858.09
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pb
Molekylvægt: 405,41 g/mol
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013499
CAS-nummer: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN nummer: 3467
ADR: 6.1,III