Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
78113.03EA 452 DKK
78113.03 78113.06
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Formel: C₅H₇O₂Tl
Molekylvægt: 303,491 g/mol
Smeltepunkt: 134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013506
CAS-nummer: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
UN nummer: 1707
ADR: 6.1,II