Barium hexafluoroacetylacetonate
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14503.03EA 415 DKK
14503.03 14503.06
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Formel: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
Molekylvægt: 551,44 g/mol
Smeltepunkt: 220 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075633
CAS-nummer: 118131-57-0
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III