Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41862.03EA 845 DKK
41862.03 41862.06 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formel: C₃₃H₅₇FeO₆
Molekylvægt: 605,65 g/mol
Kogepunkt: 300 °C (dec.)
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067465
CAS-nummer: 14876-47-2