Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43993.04EA 2620 DKK
43993.04 43993.02 43993.09
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Vapor deposition
Formel: C₃₃H₅₇CoO₆
Molekylvægt: 608,735 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 254…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233617
CAS-nummer: 14877-41-9