Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Alfa Aesar
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Advarsel
41280.03EA 996 DKK InStock
41280.03 41280.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Formel: C₃₃H₅₇CoO₆
Molekylvægt: 608,735 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 254…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233617
CAS-nummer: 14877-41-9
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal