Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40470.14EA 18510 DKK
40470.14 40470.03 40470.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formel: C₂₂H₃₈NiO₄
Molekylvægt: 425,23 g/mol
Kogepunkt: 90…110 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192348
CAS-nummer: 14481-08-4