Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39459.06EA 3840 DKK
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Formel: C₄₄H₇₆NbO₈
Kogepunkt: 325 °C (dec.)
Smeltepunkt: 219…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145379
CAS-nummer: 41706-15-4
UN nummer: 0000