Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
40621.03EA 1480 DKK
40621.03 40621.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Ti
Molekylvægt: 597,669 g/mol
Kogepunkt: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145466
CAS-nummer: 181418-64-4