Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42028.03EA 558 DKK
42028.03 42028.14 42028.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
MOCVD of zirconium
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
Molekylvægt: 824,29 g/mol
Kogepunkt: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 318…320 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145380
CAS-nummer: 18865-74-2