Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39548.03EA 476 DKK
39548.03 39548.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
Kogepunkt: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 318…320 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145380
CAS-nummer: 18865-74-2
UN nummer: 0000