Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41909.14EA 15820 DKK
41909.14 41909.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Formel: C₄₄H₇₆HfO₈
Molekylvægt: 910,5 g/mol
Smeltepunkt: 315 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863471
CAS-nummer: 63370-90-1