Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44003.03EA 576 DKK
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Y
Molekylvægt: 638,708 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00015713
CAS-nummer: 15632-39-0