Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14480.06EA 3100 DKK
14480.06 14480.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Y
Kogepunkt: 95 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015713
CAS-nummer: 15632-39-0
UN nummer: 0000