Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39581.06EA 3240 DKK
39581.06 39581.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Yb
Smeltepunkt: 167…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000034
CAS-nummer: 15492-52-1