Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
14500.03EA
1140
DKK
14500.03
44842.03
44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇O₆Tb Molekylvægt: 708,727 g/mol Smeltepunkt: 155…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064752 CAS-nummer: 15492-51-0 |