Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
36465.03EA 1000 DKK
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Formel: C₃₃H₅₇LaO₆
Molekylvægt: 688,71 g/mol
Kogepunkt: 370 °C (dec.)
Smeltepunkt: 240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010466
CAS-nummer: 14319-13-2