Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
33531.06EA 3220 DKK
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formel: C₃₃H₅₇HoO₆
Molekylvægt: 714,732 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070457
CAS-nummer: 15522-73-3