Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
14486.03EA
994
DKK
14486.03
14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇GdO₆ Molekylvægt: 707,052 g/mol Smeltepunkt: 167…170 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010349 CAS-nummer: 14768-15-1 EINECS: 238-834-4 |