Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
På grund af systemvedligeholdelse vises specialpriser samt produkttilgængelighed ikke fra kl. 01.00 lørdag til kl. 00:30 mandag. Bestilte ordrer behandles, når vedligeholdelsen er afsluttet.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Leverandør: TCI EUROPE
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
TCIAT1265-1GEA 427 DKK InStock
TCIAT1265-1G TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formel: C₃₃H₅₇EuO₆
Molekylvægt: 701,766 g/mol
MDL Number: MFCD00000019
CAS-nummer: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
UN nummer: 0000
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal