Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
87898.06EA
3000
DKK
87898.06
87898.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇EuO₆ Molekylvægt: 701,766 g/mol Smeltepunkt: 187…189 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000019 CAS-nummer: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |