Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
19602.06EA 2920 DKK
19602.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Formel: C₃₃H₅₇ErO₆
Molekylvægt: 717,061 g/mol
Smeltepunkt: 179…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015705
CAS-nummer: 35733-23-4