Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
36464.02EA 270 DKK
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Formel: C₃₃H₅₇DyO₆
Smeltepunkt: 182…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000017
CAS-nummer: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4