Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41202.06EA 3410 DKK
41202.06 41202.MD 41202.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Formel: C₃₃H₅₇BiO₆
Molekylvægt: 758,782 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064763
CAS-nummer: 142617-53-6