Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ca(TMHD)2
41589.09EA 3980 DKK
41589.09 41589.04 41589.02
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Formel: C₂₂H₃₈CaO₄
Molekylvægt: 406,57
Kogepunkt: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 202…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064757
CAS-nummer: 118448-18-3