Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Advarsel
14539.06EA 1830 DKK InStock
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Formel: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Molekylvægt: 521,877 g/mol
Kogepunkt: 225 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200255
CAS-nummer: 17594-47-7
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal