Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
41340.03EA 793 DKK
41340.03 41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formel: C₂₂H₃₈BaO₄
Molekylvægt: 503,85
Kogepunkt: 225 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058709
CAS-nummer: 17594-47-7
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III