(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
38596.06EA 3360 DKK
38596.06 38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formel: C₁₁H₁₉LiO₂
Molekylvægt: 190,24 g/mol
Kogepunkt: 180 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142754
CAS-nummer: 22441-13-0