Dearomatiserede kulbrinter EXXSOL DSP 100/140
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
86609.550
Dearomatiserede kulbrinter EXXSOL DSP 100/140
Dearomatiserede kulbrinter
Massefylde: 0,745 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 68920-06-9
EINECS: 272-912-9
REACH: 01-2119473851-33