Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
spe-sorbenter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/54/18989754.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sorter efter:
Leverandør:  Novabiochem (Part of Merck)
Beskrivelse:   An acid-labile resin for the continuous flow and batch Fmoc SPPS of peptide amides. This resin is prepared by derivatization of NovaPEG amino resin wi...
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   ANB-NOS: N-5-azido-2-nitrobenzyloxysuccinimide, membarane permeable
Leverandør:  Avantor Performance Materials
Beskrivelse:   Florisil®, 60 - 100 mesh, activated at 675 °C
Leverandør:  Avantor Performance Materials
Beskrivelse:   Solid phase extraction as the sample preparation technique often requires stationary phases stable in the whole pH range. Styrene-divinylbenzene (SDB)...
Leverandør:  Acros Organics
Beskrivelse:   Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1,2 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
Varenummer: (ACRO360150500)
Leverandør:  Acros Organics
Beskrivelse:   Silica gel, C4-RP, 8%C, ca. 1,5 mmol/g, particle size 40 - 63 μm
UOM:  1 * 50 g
Varenummer: (REST26137)
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Ottawa sand is listed in several U.S. EPA methods as the specified medium for matrix spike and laboratory control blanks.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   This activated copper effectively removes elemental sulphur from environmental extracts. The 30 mesh granular material eliminates the potential for fi...
UOM:  1 * 1.000 g
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 22
  1  2  3  Næste