Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! @vwr.com benyttes ikke længere – benyt i stedet @avantorsciences.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Pipette stand, circular
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
612-2765EA 337 DKK InStock
612-2765
Pipette stand, circular
Pipettestativer
Circular pipette rack made of plexiglas®.
  • With foam pad to protect the pipette tips
  • For 20 pipettes
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal