Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Beaker cups, medicine
Leverandør: SARSTEDT
PP, translucent.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Available in different colours
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Volumen Højde Ext.Ø Farve Pakn VWR katalog nummer Mængde
30 ml 41 mm 37 mm ufarvet 3.750 SARS75.1337.500 Blocked
30 ml 41 mm 37 mm rød 3.750 SARS75.1337.502
30 ml 41 mm 37 mm gul 3.750 SARS75.1337.504 Blocked
30 ml 41 mm 37 mm grøn 3.750 SARS75.1337.505
30 ml 41 mm 37 mm blå 3.750 SARS75.1337.506
Blocked Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Til Pakn VWR katalog nummer Mængde
Kliklåg til medicinbægre med inddeling, hvidt, PE bæger, volumen 30 ml 3.750 SARS76.1340.500 Blocked
Kliklåg til medicinbægre med inddeling, hvidt, PE bæger, volumen 30 ml 3.750 SARS76.1340.560
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal