Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Electric Bunsen burner, BA6101
Leverandør: Electrothermal
The electric Bunsen burner is ideal for heating test tubes, crucibles, flasks and beakers regardless of their shape. Radiation is directed upwards to a focal point. Low power consumption (400 W).
  • Top cowl deflects heat away from users hand
  • Air circulation from vented housing ensures base is cool enough to be held during operation
  • Conical shaped heating element directs radiant heat to the top cavity
Bestillingsoplysninger: Ordering information: Available with and without recommended MC5 controller.
Bestillingsoplysninger: Available with and without recommended MC5 controller.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Without MC5 controller
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
BA6101 electric Bunsen burner, without MC5 controller, EU/UK plug 1 451-0000
With MC5 controller
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
BA6101 electric Bunsen burner, with MC5 controller, EU/UK plug 1 451-0164
Controller
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
MC5 controller 1 451-0165
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal